Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Human T Cell Isolation Kit
Immunomagnetic isolation of untouched human T cells
Marca:  STEMCELL Technologies 17951
Encompass
Código de producto. 15516934
  • 1831.50€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 18-12-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • The EasySep™ Human T Cell Isolation Kit is designed to isolate T cells from fresh or previously frozen peripheral blood mononuclear cells or washed leukapheresis samples by immunomagnetic negative selection
  • The EasySep™ procedure involves labeling unwanted cells with antibody complexes and magnetic particles
  • The magnetically labeled cells are separated from the untouched desired cells by using an EasySep™ magnet and simply pouring or pipetting the desired cells into a new tube
  • This product can be used in place of the EasySep™ Human T Cell Enrichment Kit (Catalog #19051) for even faster cell isolations
Especificaciones
Especificaciones
T Cells
Cell Isolation
1 x 109 cells
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.