Learn More
STEMCELL Technologies EasySep™ Mouse Pan-B Cell Isolation Kit
Immunomagnetic isolation of untouched mouse pan-B cells
Marca:  STEMCELL Technologies 19844
Encompass
Código de producto. 15551763
  • 1419.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 18-12-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • The EasySep™ Mouse Pan-B Cell Isolation Kit is designed to isolate all B cells, including conventional B-2 B cells, B-1 B cells and plasma cells from single-cell suspensions of splenocytes or other tissues by negative selection
  • Unwanted cells are targeted for removal with biotinylated antibodies directed against non pan-B cells (CD4, CD8, CD11c, CD49b, CD90.2, Ly-6C/G (Gr-1), TER119) and streptavidin-coated magnetic particles (RapidSpheres™ )
  • Labeled cells are separated using an EasySep™ magnet without the use of columns
  • Desired cells are poured off into a new tube
  • This kit is compatible for use with cells from disease models where the malignant cells (B-CLL) express CD43 or CD11b
  • For isolation of conventional B cells only, we recommend using the EasySep™ Mouse B Cell Isolation Kit (Catalog #19854)
Especificaciones
Especificaciones
B Cells
Cell Isolation
1 x 109 cells
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.