Learn More
Thermo Scientific™ Tubo de mezcla para PCR EasyStart™
Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,2 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 96
Descripción
Reduzca los complejos protocolos de preparación de PCR a un solo paso con el tubo de mezcla para PCR Thermo Scientific™ EasyStart™.
Características:
- Ofrece una especificidad y unos resultados mejores en comparación con las mezclas preparadas convencionalmente
- Compatible con una amplia variedad de enzimas
- La capa de cera permite el almacenamiento fácil y seguro de la mezcla de reactivos, evita la oxidación y la evaporación, y elimina los reactivos desechados
Información para pedidos:
Use tubos de 0,2 ml para los bloques de calentamiento de 0,2 ml y tubos de 0,5 ml para los bloques de calentamiento de 0,5 o 0,6 ml.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | EasyStart Micro 100 |
| Volumen (métrico) | 0,2 ml |
| Requisitos de almacenamiento | Los tubos se pueden almacenar a temperatura ambiente durante períodos prolongados; para eliminar el producto de PCR, basta con perforar la capa de cera con una punta de pipeta |
| Volumen de la reacción | De 50 a 100 μl |
| Tipo de producto | Tubos |