Learn More
Ebro Electronic™ Serie de registradores de datos EBI 20
registrador de datos para medir la temperatura y/o la humedad durante el transporte y en los almacenes
Marke: Ebro Electronic™ 1601-0020
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Los registradores de datos EBI 20 son muy robustos y se utilizan en todo el mundo para el transporte y la supervisión de almacenes.Bestellinformation
Interface
Spezifikation
Interface | |
Sin calibrar | |
Interface EBI 20-IF, USB-cable, Software Winlog.basic, instructions for use. | |
EBI 20-IF |
Sin pantalla | |
None | |
EBI 20-IF | |
External |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur