Learn More
Lovibond™ EC 2000 Gardner EComparator
Proporciona una manera fácil de pasar de la medición visual subjetiva a una medición electrónica no subjetiva y precisa.
Marca: Lovibond™ 162020
Includes: Instrumento en maletín de transporte, celdas W100 de 3 x 10 mm (plástico), celda W100 de 1 x10 mm (vidrio óptico), 1 estándar de vidrio, 1 frasco de 60 ml de estándar de validación, cuatro pilas AA, manual de instrucciones
Descripción
- Especificado en ASTM D1544, es una escala de color de una dimensión y un solo número
- Digital, portátil y con tecnología de pulsador
- Vea la diferencia de color solo dándole a un pulsador y cambie entre el color en pantalla y la visualización numérica en pantalla
- Fácilmente programable con menús intuitivos en la pantalla táctil
- Establezca su propio idioma, fecha y hora, vea las preferencias y cree proyectos con una configuración de tolerancia individual
- Sistema de aviso en pantalla: Dentro de tolerancia: verde, Fuera de tolerancia: rojo, En borde de tolerancia: Ámbar
- Proporciona informes inmediatos desde el laboratorio o «in situ»
- Gran almacenamiento de datos (> 20 000 lecturas) y una conectividad USB que garantiza que las lecturas se puedan almacenar y compartir fácil y rápidamente.
- Flexibilidad mejorada con paquetes de software para Windows™ y soporte para varios idiomas en pantalla
- Protector de luz integrado para proteger la muestra de la luz ambiental y trayectoria óptica flexible y elección de celda (plástico o vidrio) para la flexibilidad de la aplicación
Especificaciones generales
- Fuente de luz: LED blanco (25 años de vida útil)
- Sensores: detectores de trisestímulos, referencia y muestra
- Tamaño de la pantalla: 3,5 in
- Resolución de pantalla: 320 x 240
- Color: 24 bits (color verdadero)
- Pantalla táctil: Resistente
- Teclado: Membrana táctil de tres teclas
- Tipo de celda de muestra: Espectrofotómetro W100
- Cámara de filtros: Soportes de gama EC
- Material de la carcasa: ABS pirorretardante
- Fuente de alimentación: USB o batería
- Pilas de alimentación: cuatro pilas AA
- Interfaces: USB 2.0 (miniconector USB)
- Máx. temperatura de la muestra: 80 °C
- Idiomas admitidos: inglés, francés, alemán, español, italiano, chino, japonés, ruso
- Dimensiones de la carcasa (P x An x Al): 21 x 10,6 x 5,7cm
Especificaciones técnicas
- Escala de color: Gardner
- Intervalo: Desde 0 hasta 18
- Resolución: 0,1 unidad Gardner
- Repetibilidad; ± 0,2
- Paso óptico: 10mm
- Estándares: ASTM D1544, D6166
- Vista de comparador: dos campos
Aplicaciones
Para clasificar el color de líquidos de colores similares como resinas, barnices, lacas, aceites de secado, ácidos grasos, lecitina, aceite de girasol y aceite de linaza
Especificaciones
> 20 000 lecturas | |
Detectores de trisestímulos | |
Carcasa: 21 x 10,6 x 5,7 cm | |
LED blanco | |
Para clasificar el color de líquidos de colores similares como resinas, barnices, lacas, aceites de secado, ácidos grasos, lecitina, aceite de girasol y aceite de linaza | |
ABS pirorretardante | |
Desde 0 hasta 18 |
4 AA | |
Pantalla táctil | |
Inglés, francés, alemán, español, italiano, ruso, chino, japonés | |
EComparator | |
Instrumento en maletín de transporte, celdas W100 de 3 x 10 mm (plástico), celda W100 de 1 x10 mm (vidrio óptico), 1 estándar de vidrio, 1 frasco de 60 ml de estándar de validación, cuatro pilas AA, manual de instrucciones | |
10 mm | |
0,1 unidad Gardner |