Learn More
Elma™ Limpiador EC 75
Proporciona un fuerte poder de limpieza para talleres y laboratorios, así como para la limpieza de joyas.
Marca:  Elma™ 5810610000
Código de producto. 10035361
  • 276.00€ / 25 litros
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Limpia y abrillanta metales preciosos, cobre, latón y gemas, da un nuevo brillo.
  • Elimina de forma fiable la suciedad, la grasa, el lubricante, el sudor, los óxidos, el compuesto de tamponado, la tinta roja, los residuos de lapeado y la pasta de pulido.
  • Ilumina joyas y metales no ferrosos debido al amoníaco.
  • Puede atacar el cinc, el aluminio y las aleaciones de metales ligeros.
  • No apto para gemas blandas como perlas, corales, lapislazuli, ámbar, ópalo, etc.
Especificaciones
Especificaciones
Limpiador EC 75
CE, Anexo VII, A, EC 648/2004
Para la limpieza de joyas, laboratorios, aplicaciones en talleres
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • ELMACLEAN 75 CLEANING SOLUTION 25L .
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1-methoxy-2-propanol, Fatty acids, C14-18