Learn More
Macherey-Nagel™ EC Analytical HPLC Column
Marca: Macherey-Nagel™ 720125.40
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Base de sílice | |
4 mm | |
200 mm | |
5 μm | |
L45 | |
Sílice | |
Selectividad estérica |
Columna de análisis | |
Para separación de los enantiómeros mediante HPLC | |
CH3OH - 0,1 % TEAA pH 4 (65:35) | |
100 Å | |
β-Ciclodextrina permetilada | |
Selectividad estérica | |
Columna EC para HPLC analítica |