Learn More
Trajan™ EC GC Septa
EC GC septa is designed for long lifetime and low injection port adhesion
Marca: Trajan™ 041845
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Combinan una vida de inyección larga, un nivel de sangrado reducido y un orificio de inyección de baja adherencia
- Sellado resistente a la presión que ejerce el gas portador en la entrada
- No produce sangrado ni contaminación en el sistema GC
- Temperatura de funcionamiento máxima de 350 °C (300 °C para el modelo de 17 mm)
Especificaciones
10 mm | |
350 °C | |
50/paq. |
Silicona resistente a las altas temperaturas | |
Septos EC de larga duración |