Learn More
Terumo™ Jeringa Luer-Lock de tres partes
Utilice estas jeringas para la aspiración de líquidos o la recogida de sangre u otros líquidos corporales. Las jeringas de tres partes Luer-Lock Terumo™ tienen un diseño exclusivo de doble biselado para mayor comodidad del paciente.
Marca: Terumo™ 8SS20L1
Descripción
Utilice estas jeringas para la aspiración de líquidos o la recogida de sangre u otros líquidos corporales. Las jeringas de tres partes Luer-Lock excéntricas Terumo™ tienen un diseño exclusivo de doble biselado para mayor comodidad del paciente.
- Cuerpo con revestimiento de silicona para una acción suave del émbolo
- Cuerpo transparente para permitir un rápido reconocimiento de las burbujas de aire
- Marcas fáciles de leer
- Sin látex.
- Estériles y envasados en paquetes de despegado antimanipulación envasados individualmente
- Las jeringas están disponibles con puntas Luer-Lock, Luer-Slip, catéter y puntas excéntricas
- Disponibles en una amplia gama de tamaños
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Polypropylene | |
Para la inyección de líquidos inmediatamente después del llenado en el cuerpo humano, para la aspiración de líquidos o para la toma de muestras de sangre u otros fluidos corporales | |
Jeringa de tres piezas con punta Luer Lock, concéntrico | |
50 paq. | |
Luer Lock | |
Estéril |
Clase IIa, producto estéril según MDD 93/42/CEE, CE 0197 | |
Graduación serigrafiada | |
Sí | |
Sí | |
20 ml | |
Sí |