Learn More
Terumo™ Jeringa concéntrica Luer-Lock de tres partes
Click to view available options
Volumen (métrico):
2,5 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- Cuerpo con revestimiento de silicona para una acción suave del émbolo
- Cuerpo transparente para permitir un rápido reconocimiento de las burbujas de aire
- Marcas fáciles de leer
- Sin látex.
- Estériles y envasados en paquetes de despegado antimanipulación envasados individualmente
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Polypropylene |
| Descripción | Graduación serigrafiada |
| Calibre de aguja | No Needle Included |
| Sin látex | Sí |
| Tipo de producto | Jeringa de 3 piezas con Luer Lock concéntrico |
| Desechables | Sí |
| Cantidad | 100/paq. |
| Volumen (métrico) | 2,5 ml |
| Tipo de conexión | Luer Lock concéntrico |
| Mostrar más |