Learn More
ECL Plex Goat anti-Rabbit IgG-Cy™ 3 Secondary Antibody, Cytiva
222.09€ - 483.00€
Especificaciones
Antígeno | IgG |
---|---|
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Cyanine3 |
Formulario | Purified |
Especie del huésped | Goat |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11580634
|
Life Science products Cytiva
28-9011-06 |
150 μg |
483.00€
150 microgramos |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11590634
|
Life Science products Cytiva
28-9011-07 |
600 μg | N/A | ||||||
Descripción
Host Species: Goat
Isotype: IgG
Species Reactivity: Rb
Western Blotting
Especificaciones
IgG | |
Cyanine3 | |
Goat | |
Secondary |
Monoclonal | |
Purified | |
IgG |
Seguridad y manipulación
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .