Learn More
Cytiva Reactivo de detección de Western blotting ECL Select
Salida de señal muy intensa, para la detección de niveles de proteína medio a muy bajo. El reactivo de reacción de Wester blotting Cytiva ECL Select es un reactivo de alta sensibilidad para la detección de Western Blotting quimioluminiscente. Incluye soluciones de luminol y peróxido, suficientes para la membrana de 1000 cm2.
Marca:  Cytiva RPN2235SK
Código de producto. 12393969
  • 34.03€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
La elevada intensidad de la señal hace ECL Select que sea adecuado para las aplicaciones de Western Blotting más exigentes, lo que permite la detección de cantidades de proteína mínimas. Sus señales de larga duración permiten múltiples exposiciones y un cómodo intervalo de tiempo entre el experimento y el análisis. Las señales se pueden detectar con una cámara CCD o película de rayos X.
  • Sensibilidad mejorada: Produce una intensidad de señal muy alta
  • Mediciones cuantitativas: Rango dinámico lineal que permite la cuantificación de proteínas de abundancia media a muy baja
  • Funciona con una amplia gama de diluciones de anticuerpos, lo que reduce la necesidad de una optimización prolongada
  • Optimizado para la adquisición de imágenes con ImageQuant LAS 4000 y compatible con Hyperfilm Amersham™
  • También es compatible con los marcadores de peso molecular Rainbow™ y marcadores de Western Blotting ECL DualVue
  • Optimizado para su uso con membranas Amersham Hybond-P (PVDF) y compatible con membranas ECL Hybond (nitrocelulosa)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Reactivos de detección de Western blotting
50 ml de luminol, 50 ml de peróxido
Detección de Western blotting de niveles de proteína de medio a muy bajo
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • ECL Select
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: imidazole, trometamol, ethanediol
  • UNKNOWN ACUTE-4% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene 4% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.