Learn More
Labcon™ Eclipse™ 10 μL Pipette Tips with Tubegard™
These pipette tips fit the most popular 10 μL pipettors.
Marca: Labcon™ 1036-800-000-9
21.70 EUR hasta el 2024-11-30
Use el código promocional "21681" para aplicar la oferta.
Descripción
- Longitud extendida con TubeGard™
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógenos)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
10 μl | |
No estéril | |
Autoclavable | |
38,1 mm | |
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas | |
En bolsa | |
1000 puntas/bolsa, 10 bolsas/caja | |
No | |
Resina de polipropileno |
Sin filtro | |
Transparente | |
1,5 in | |
Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
Manejo de líquidos | |
Punta UltraFine, TubeGard | |
Sí | |
Eclipse™ |