Learn More
Labcon™ Eclipse™ 10 μL Pipette Tips with Tubegard™
These pipette tips fit the most popular 10 μL pipettors.
Marca: Labcon™ 1036-965-006-9
Detalles adicionales : Peso : 12.70060kg
Descripción
- Longitud extendida con TubeGard™
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógenos)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
10 μl | |
Estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
38,1 mm | |
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas | |
Haz electrónico | |
Punta UltraFine, TubeGard | |
Sí | |
Eclipse™ |
Sin filtro | |
Transparente | |
1,5 in | |
Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
Manejo de líquidos | |
Gradilla, 96 | |
96 puntas/gradilla, 10 gradillas/paquete, 10 paquetes/caja | |
No | |
Resina de polipropileno |