Learn More
Labcon™ Eclipse™ 10 μL Pipette Tips with Tubegard™
These pipette tips fit the most popular 10 μL pipettors.
Marca: Labcon™ 1036-260-000-9
39.33 EUR hasta el 2024-11-29
Use el código promocional "21683" para aplicar la oferta.
Descripción
- Longitud extendida con TubeGard™
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógenos)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
10 μl | |
No estéril | |
Autoclavable | |
38,1 mm | |
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas | |
Recarga | |
1344 puntas/recarga, 10 recargas/caja | |
Sí | |
Eclipse™ |
Sin filtro | |
Transparente | |
1,5 in | |
Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
Manejo de líquidos | |
Punta UltraFine, TubeGard | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno |