Learn More
Labcon Eclipse™ 1200 μL Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7194046
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Formato:
En bolsa
Gradilla
Recarga
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 480
paquete de 576
Código de producto. 16673862
Marca: Labcon 10192600009
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fuerzas de montaje y expulsión bajas, inferiores a 3 kg
  • Punta de pipeta
  • Se adapta a las micropipetas estilo LTS de 1200 μl Rainin™
  • Fuerzas de montaje y expulsión bajas, inferiores a 3 kg
  • Libres de ATP, ARNasa/ADNasa y endotoxinas (apirógenas)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Esterilizable en autoclave
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Volumen (métrico) 1200 μL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud (imperial) 3,50 in
Longitud (métrico) 88,9 mm
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Declaraciones de limpieza Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de líquidos
Formato Recarga
Estilo de punta Punta UltraFina
Cantidad 960 puntas/recarga, 10 recargas/caja
ACT Label Sí
Desechables Sí
Para utilizar con (equipo) Rainin LTS
Graduado No
Línea de productos Eclipse
Material Resina de polipropileno