Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μL Beveled Point Yellow Pipette Tips
GREENER_CHOICE
Estas puntas de pipeta se adaptan a las micropipetas de 200 μl más populares.
Marca:  Labcon™ 1030-960-006-9
51.96 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16661903
  • 56.90€ / paquete de 960
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Punta biselada
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógenos)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
200 μl
No estéril
Morado
1,95 in
Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD
Manejo de líquidos
Biselado
RT
Universal Fit
Eclipse™
Sin filtro
Amarillo
Autoclavable
49,7 mm
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas
Rack, 96
96 puntas/rack, 10 racks/paq., 10 paq./Cs.
No
Resina de polipropileno
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Labcon™ Eclipse™ 200 μL Beveled Point Yellow Pipette Tips > 96 puntas por gradilla; 10 gradillas por paquete; 10 paquetes por caja; no estériles