Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μL Beveled Point Yellow Pipette Tips
Estas puntas de pipeta se adaptan a las micropipetas de 200 μl más populares.
Marca: Labcon™ 1030-965-006-9
130.15 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
- Punta biselada
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógenos)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
200 μl | |
Estéril | |
Morado | |
1,95 in | |
Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
Manejo de líquidos | |
Rack, 96 | |
96 puntas/rack, 10 racks/paq., 10 paq./Cs. | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno |
Sin filtro | |
Amarillo | |
Autoclavable | |
49,7 mm | |
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas | |
Haz electrónico | |
Biselado | |
RT | |
Universal Fit | |
Eclipse™ |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Título del producto
Labcon™ Eclipse™ 200 μL Beveled Point Yellow Pipette Tips > 96 puntas por gradilla; 10 gradillas por paquete; 10 paquetes por caja; estériles
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido