Learn More
Labcon™ Eclipse™ 200 μL Beveled Point Yellow Pipette Tips
Estas puntas de pipeta se adaptan a las micropipetas de 200 μl más populares.
Marca: Labcon™ 1030-800-000-9
14.69 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
- Punta biselada
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógenos)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
200 μl | |
No estéril | |
Autoclavable | |
49,7 mm | |
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas | |
Bagged (1000) | |
1000 puntas/bolsa, 10 bolsas/caja | |
Universal Fit | |
Eclipse™ |
Sin filtro | |
Amarillo | |
1,95 in | |
Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
Manejo de líquidos | |
Biselado | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Título del producto
Labcon™ Eclipse™ 200 μL Beveled Point Yellow Pipette Tips > 1000 puntas por bolsa; 10 bolsas por caja; no estériles
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido