Learn More
Labcon™ Puntas de pipeta de 250 μl Eclipse™ para micropipetas Rainin™ LTS
GREENER_CHOICE
Estas puntas de pipeta ofrecen fuerzas de montaje y expulsión bajas de menos de 3 kg.
Marca:  Labcon™ 1018-260-000-9
31.89 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16623862
  • 38.95€ / paquete de 960
Fecha estimada de envío: 30-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Estas puntas de pipeta ofrecen fuerzas de montaje y expulsión bajas de menos de 3 kg.
  • Si es estéril, esterilización validada (ISO 11137) para su uso en laboratorios de investigación y medicina
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógenos)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
250 μL
No estéril
Autoclavable
51,3 mm
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas
Recarga
960 puntas/recarga, 10 recargas/caja
Sí
Sí
Resina de polipropileno
Sin filtro
Transparente
2,01 in
Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD
Manejo de líquidos
Punta Ultrafina, Graduada
Sí
Pipeta Rainin™ LTS™
Eclipse™
10, 50, 100, 200 μL
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Labcon™ Puntas de pipeta de 250 μl Eclipse™ para micropipetas Rainin™ LTS > Puntas de pipeta; certificaciones/cumplimiento: Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD; formato: Recarga; esterilidad: No estéril; esterilizable en autoclave: Esterilizable en autoclave