Learn More
Labcon Puntas de pipeta de longitud extendida de 1250 μl EclipseTM FlexTopTM con puntas UltraFineTM
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16613922
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Formato:
En bolsa
En envase individual
Gradilla
Recarga
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 200
paquete de 480
paquete de 576
Código de producto. 16613922
Marca: Labcon 10459600069
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fuerzas de montaje y expulsión bajas, inferiores a 3 kg
  • Punta de pipeta
  • Longitud extendida Eclipse™ FlexTop™
  • Se adapta a las micropipetas de 1000 μl y 1250 μl más populares
  • Fuerzas de montaje y expulsión bajas, inferiores a 3 kg
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Esterilizable en autoclave
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Volumen (métrico) 1250 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud (imperial) 3,50 in
Longitud (métrico) 88,9 mm
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Declaraciones de limpieza Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de líquidos
Formato Gradilla
Estilo de punta Punta UltraFine, Flextop, Flextop
Envase 96 puntas/gradilla; 6 gradillas/paquete; 8 paquetes/caja
Cantidad 96 puntas/rack
Desechables
Para utilizar con (equipo) Universal Fit
Graduado No
Línea de productos Eclipse FlexTop
Material Resina de polipropileno