Learn More
Labcon Eclipse™ FlexTop™ 300 μL Extended Pipette Tips with UltraFine™ Points
GREENER_CHOICE
Fuerzas de montaje y expulsión bajas, inferiores a 3 kg
Marca:  Labcon 1014-800-000-9
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16613852
  • 31.95€ / paquete de 1000
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Punta de pipeta
  • Eclipse™ FlexTop™ extra larga
  • Se adapta a las micropipetas más populares de 300 μl
  • Fuerzas de montaje y expulsión bajas, inferiores a 3 kg
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Esterilizable en autoclave
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
300 μl
No estéril
Autoclavable
71,1 mm
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
Punta UltraFine, FlexTop, extralarga
Bolsas de 1.000
Universal Fit
Eclipse™
Sin filtro
Transparente
2,79 in
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; Conformidad CE IVD
Manipulación de líquidos
1000 puntas/bolsa; 10 bolsas/caja
No
Resina de polipropileno