Learn More
Bellingham + Stanley™ Refractómetro portátil Eclipse
Fabricado con las más altas especificaciones utilizando únicamente los mejores materiales y componentes ópticos. El refractómetro portátil Bellingham + Stanley™ Eclipse es un instrumento portátil y de bajo coste que se utiliza para la determinación in situ del índice de refracción de líquidos o la concentración de soluciones.
270.00€ - 475.00€
Especificaciones
Tipo Refractómetro portátil profesional Eclipse
Para utilizar con (aplicación) Determinación in situ del índice de refracción (RI) de líquidos o la concentración de soluciones
Incluye Maletín de transporte suave
Clasificación IP IP65
Ver más especificaciones
Productos 9
Código de producto Marca Scale Range Incrementos Tipo de escala Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Scale Range Incrementos Tipo de escala Precio Cantidad y disponibilidad  
12303519
Ver documentos
Bellingham + Stanley™
45-01
0 a 15 Brix 0,1 Brix
338.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
12313519
Ver documentos
Bellingham + Stanley™
45-02
0 a 30 Brix 0,2 Brix
375.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
12353519
Ver documentos
Bellingham + Stanley™
45-05
Brix del 45 al 80 % 0.2 Brix
280.80€
cada uno
Fecha estimada de envío: 20-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
12343519
Ver documentos
Bellingham + Stanley™
45-08
De 28 a 65 Brix 0,2 Brix
368.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 11-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
12393529
Ver documentos
Bellingham + Stanley™
45-81
0 a 50 Brix 0,5 Brix de bajo volumen
475.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
12303539
Ver documentos
Bellingham + Stanley™
45-82
De 45 a 80 Brix 0,2 Brix de bajo volumen
475.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 20-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
12333519
Ver documentos
Bellingham + Stanley™
45-03
Brix del 0 al 50 % 0.5 Brix
270.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
12363519
Ver documentos
Bellingham + Stanley™
45-06
72 to 95 Brix 0.2 Brix
270.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 10-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11924229
Ver documentos
Bellingham + Stanley™
45-41
0,2 Índice de refracción
367.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
La gama de escalas de grado profesional Eclipse está disponible para uso general en una variedad de aplicaciones, con modelos especiales disponibles, como modelos Brix de bajo volumen para facilitar la medición de muestras de menos 1μ l que son utilizadas por botánicos y zoólogos para medir néctar. Todos los instrumentos se suministran con un maletín de transporte blando e instrucciones de uso.
Estos refractómetros fiables y robustos están sellados contra la entrada de agua con fabricación IP65, por lo que pueden utilizarse en los entornos más exigentes. La gran carcasa y el mango de goma hacen que el instrumento sea increíblemente fácil de manejar. Las características especiales hacen que las mediciones sean fáciles y fiables:
  • Ajuste a cero sencillo con bloqueo
  • Vista sombreada con pantalla brillante para una distinción máxima
  • Gran precisión, escala clara
  • Prisma fácil de limpiar
  • Función exclusiva de ‘alimentación de goteo’ de muestras
  • Peso reducido
  • Soportes antibalanceo
  • Solapa de prisma de encaje a presión
Especificaciones
Especificaciones
Refractómetro portátil profesional Eclipse
Determinación in situ del índice de refracción (RI) de líquidos o la concentración de soluciones
Maletín de transporte suave
IP65
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Bellingham + Stanley™ Refractómetro portátil Eclipse