Learn More
BTX™ Sistema de electroporación de alto rendimiento ECM™ 830, 96 pocillos con HT-100
El electroporador de onda cuadrada BTX ECM™ 830 es perfecto para la transfección de células y tejidos de mamíferos.
Marca:  BTX™ 450665
Código de producto. 15898451
  • 18105.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Características:
  • Ajustes amplios y precisos de tensión, longitud de pulso e intervalo de pulso
  • Protocolos predefinidos para tipos comunes de células y tejidos de mamíferos
  • Capacidad ilimitada para añadir y modificar protocolos definidos por el usuario
  • Registros de datos de los pulsos suministrados y la resistencia de la muestra para el control de calidad y la resolución de problemas
  • Interfaz de pantalla táctil de 7 pulg de gran tamaño y fácil de usar
  • Múltiples capacidades de pulsos, hasta 99 pulsos secuenciales por muestra
  • Disponible en un sistema de alto rendimiento para hasta 96 muestras a la vez
Certifications
Marca CE, marca ETL (UL, CSA), esquema CB, EU RoHS, WEEE
Servicio Técnico
2 año
Especificaciones
Especificaciones
Transfección de células y tejidos de mamíferos; transformación de algunas bacterias y microorganismos
50/60 Hz
Electroporador
De 505 a 3000 V en incrementos de 5 V
Pantalla táctil en color de 88,9 mm (7 pulg.)
13 in
8,5 in
21,6 cm
De 40° a 104 °F
De 10 ms a 999 ms
Máximo de 80 % de humedad durante el funcionamiento a 25 °C
16 lb
11,25 in
De 100 a 240 V CA
85 μF
Cables de conector tipo banana positivos y negativos de 4 mm
Pantalla táctil, interruptor de pedal
Yes
Cúpula de seguridad para cubetas, soporte de seguridad para cubetas, manipulador de placas de electroporación de alto rendimiento HT-100, manipulador de placas de electroporación de alto rendimiento automático HT-200, electrodos in vivo especializados BTX
BTX Electroporation
5 - 3000V
De 5 a 500 V en incrementos de 1 V
Marca CE, marca ETL (UL, CSA), esquema CB, EU RoHS, WEEE
33 cm
Positive and Negative
Generador, placas de 96 pocillos con cierres, manipulador HT-100 y adaptador
De 1 a 99 impulsos/muestra
De 4 °C a 40 °C
35 W (inactivo), 350 W (pulsación)
7,3 kg
28,6 cm
Non-sterile
3775 μF
LV: <7 s, HV: <4 s
Onda cuadrada
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico, preclínico o procedimientos clínicos.