Learn More
Sharpsguard™ Eco 2.5 Waste Container
GREENER_CHOICE
The new Sharpsguard™ eco containers, made using at least 40% recycled plastic that is used for the disposal of sharps that have not been contaminated with medicines.
Marca:  Sharpsguard™ DD472YLR
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17774844
  • 15.40€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Sharpsguard™ eco 2,5 es un recipiente ideal para objetos punzantes de uso general que proporciona capacidad máxima en el espacio de trabajo mínimo.
  • Este recipiente se suministra con la base y la tapa por separado. En la etiqueta se pueden encontrar detalles sobre cómo bloquear el recipiente y mantener seguros a los usuarios y el contenido.
  • Está diseñado para adaptarse de forma segura a nuestra gama de bandejas POUDS™.
  • Este recipiente se utiliza para su eliminación mediante incineración u otro proceso autorizado, y está diseñado para la consignación de residuos clasificados por códigos EWC: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Especificaciones
Especificaciones
2,21 L
Amarillo
1 unidad
176 mm
166 mm
232 g