Learn More
Sharpsguard™ Recipiente para residuos eco 3.75
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17724854
Click to view available options
Color:
Amarillo
Naranja
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17724854
Marca: Sharpsguard™ DD474YLR
Edge
El nuevo recipiente Sharpsguard™ eco 3.75, fabricado con al menos un 40 % de plástico reciclado, se utiliza para la eliminación de objetos punzantes que no se han visto contaminados por medicamentos.
  • Sharpsguard™ eco 3,75 es un recipiente ideal para objetos punzantes de uso general que proporciona capacidad máxima en el espacio de trabajo mínimo.
  • Este recipiente se suministra con la base y la tapa por separado. En la etiqueta se pueden encontrar detalles sobre cómo bloquear el recipiente y mantener seguros a los usuarios y el contenido.
  • Está diseñado para adaptarse de forma segura a nuestra gama de soportes POUDS™.
  • Este recipiente se utiliza para su eliminación mediante incineración u otro proceso autorizado, y está diseñado para la consignación de residuos clasificados por códigos EWC: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2,98 L
Diámetro exterior (métrico) 176 mm
Color Amarillo
Altura (métrico) 221 mm
Peso (métrico) 291 g
Envase 1 unidad
Título del producto
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.