Learn More
Sharpsguard™ Recipiente para residuos eco 5
GREENER_CHOICE
Los nuevos recipientes Sharpsguard™ eco 5, fabricados con al menos un 40 % de plástico reciclado, se utilizan para la eliminación de objetos punzantes que no se han visto contaminados por medicamentos.
Marca:  Sharpsguard™ DD471OLR
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17744844
  • 16.70€ / cada uno
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Sharpsguard™ eco 5 es un recipiente ideal para objetos punzantes de uso general que proporciona capacidad máxima en el espacio de trabajo mínimo.
  • Este recipiente se suministra con la base y la tapa por separado. En la etiqueta se pueden encontrar detalles sobre cómo bloquear el recipiente y mantener seguros a los usuarios y el contenido.
  • Está diseñado para adaptarse de forma segura a nuestra gama de soportes POUDS™.
  • Este recipiente se utiliza para su eliminación mediante incineración u otro proceso autorizado, y está diseñado para la consignación de residuos clasificados por códigos EWC: 18-01-01, 18-01-03, 18-01-09, 18-02-01, 18-02-02, 18-02-08.
Especificaciones
Especificaciones
3,98 L
Naranja
1 unidad
176 mm
285 mm
338 g
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Sharpsguard™ Recipiente para residuos eco 5 > Recipiente para residuos; color: Naranja