missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Upright Freezer, for Microtiterplates, 45 mm Shelf Height
Eco AluRack for upright freezers is designed to hold microtiterplates.
Marca: Tenak™ TE15484
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para uso en congeladores verticales
- Las gradillas puede usarse como una placa por estante o las planchas se pueden apilar
- Fabricada en aluminio
Especificaciones
5 x 5 | |
Aluminio | |
450 x 135 x 233 mm |
Placas de microtitulación (25) | |
Congeladores verticales | |
45 mm |