Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Upright Freezer, for Microtiterplates, 85 mm Shelf Height
Eco AluRack for upright freezers is designed to hold microtiterplates.
Marca: Tenak™ TE15560
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para uso en congeladores verticales
- Las gradillas puede usarse como una placa por estante o las planchas se pueden apilar
- Fabricada en aluminio
Especificaciones
2 x 6 | |
Aluminio | |
Congeladores verticales | |
85 mm |
Microplacas (12) | |
12 | |
540 x 135 x 173 mm |