Learn More
Sharpsguard™ Eco Theater Waste Container
The new Sharpsguard™ eco containers, made using at least 40% recycled plastic that is used for the disposal of sharps that have not been contaminated with medicines.
Marca: Sharpsguard™ DD540YLR
Detalles adicionales : Peso : 6.91600kg
Descripción
- Sharpsguard™ theater+ se ha diseñado para utilizarse en posición vertical para facilitar la eliminación de instrumentos largos, como grapadoras y drenajes torácicos.
- Es ideal para teatros, áreas médicas de cuidados intensivos y departamentos de rayos X.
- Tiene un cierre temporal para uso intermedio y un cierre permanente seguro para un transporte seguro.
- Este recipiente se suministra con la base y la tapa por separado. En la etiqueta se pueden encontrar detalles sobre cómo bloquear el recipiente y mantener seguros a los usuarios y el contenido.
- Está diseñado para adaptarse de forma segura a nuestros soportes móviles POUDS™.
- Este recipiente se utiliza para su eliminación mediante incineración u otro proceso autorizado, y está diseñado para la consignación de residuos clasificados por códigos EWC: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Sharpsguard, Eco, naranja, Theater, quirófano, recipiente para residuos, eliminación
Especificaciones
32 L | |
307 x 291 x 710 mm | |
1729 g | |
Plástico |
Amarillo | |
4/paq. | |
Eliminación de objetos punzantes contaminados | |
Contenedor de residuos |