Learn More
Uvex™ Bata de laboratorio de algodón 100 % para mujer Eco, ajuste normal
Código de producto. 15328742 Tienda Uvex Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
36 estándar
38 estándar
40 estándar
Grande
44 estándar
46 estándar
48 estándar
50 estándar
5X-Grande
54 estándar
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño unitSize
15328742 36 estándar cada uno
15338742 38 estándar cada uno
15348742 40 estándar cada uno
15358742 Grande cada uno
15368742 44 estándar cada uno
15378742 46 estándar cada uno
15388742 48 estándar cada uno
15398742 50 estándar cada uno
15308752 5X-Grande cada uno
15318752 54 estándar cada uno
10 options
Código de producto. 15328742
Marca: Uvex™ 8150901
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bata de laboratorio Eco para mujer ideal para el trabajo diario y adecuado para el lavado industrial.Cuenta con un ajuste ligeramente a medida y varios bolsillos para un almacenamiento cómodo.
  • Ideal para el trabajo diario y adecuado para el lavado industrial
  • Bolsillos en ambos lados con un bolsillo izquierdo en el pecho para un almacenamiento cómodo
  • Ajuste regular con costuras preformadas
  • Puños ajustables
  • Panel frontal oculto
  • Cuello con solapa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto General Purpose Lab Coat
Tamaño 36 estándar
Sexo Mujer
Material Algodón
Color Blanco
Tipo de tapón A presión
Estilo de manguito Ajustada con corchetes
Desechables No
Esterilidad No estéril
Resistencia None
Modelo Regular
N.º de bolsillos 3
Tipo de collarín Solapa
Estilo de manga Longitud completa
Tamaño del tórax (imperial) 36 in.
Tamaño del tórax (métrico) 91.4 cm
Longitud (métrico) 105 cm