Learn More
Uvex™ Bata de laboratorio de algodón 100 % para mujer Eco, ajuste normal
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
36 estándar
38 estándar
40 estándar
Grande
44 estándar
46 estándar
48 estándar
50 estándar
5X-Grande
54 estándar
Descripción
- Ideal para el trabajo diario y adecuado para el lavado industrial
- Bolsillos en ambos lados con un bolsillo izquierdo en el pecho para un almacenamiento cómodo
- Ajuste regular con costuras preformadas
- Puños ajustables
- Panel frontal oculto
- Cuello con solapa
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | General Purpose Lab Coat |
Tamaño | 46 estándar |
Sexo | Mujer |
Material | Algodón |
Color | Blanco |
Tipo de tapón | A presión |
Estilo de manguito | Ajustada con corchetes |
Desechables | No |
Esterilidad | No estéril |
Resistencia | None |