Learn More
MMM Medcenter™ ECOCELL™ Laboratory Drying Ovens with Natural Air Convection
Features wide temperature range, exact and reliable course of simple drying processes and materials heating. MMM Medcenter ECOCELL™ Laboratory Drying Ovens with Natural Air Convection produces no noise and provides a very soft air convection within the chamber.
Marca:  MMM Medcenter™ MC000700
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10217800
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Working temperature: 5°C above ambient temperature up to 250°C/300°C
  • Stainless steel interior
  • 3 adjustable programs
  • RS 232 – interface for printer or PC-communication
  • Delayed heating start and stop function
  • Acoustic and visual alarm in error state
  • Time range 99 hours 59 minutes
  • Digital safety thermostat
  • Manual control of the air exhaust flap
  • Programme cycles
Certifications
Marcado CE
Especificaciones
Especificaciones
CE
250°C
LED
19 (Maximum), 2 (Supplied)
760 mm
790 mm
404 L
Drying Oven
100 kg
540 x 540 x 1410 mm
1910 mm
50/60 Hz
Certificados
Ver productos accesorios