Learn More
Elpro Messtechnik™ ECOLOG TN2 2-Channel Temperature Data Logger
Click to view available options
Canales:
2
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Datalogger, ECOLOG TN2 Temperature |
| Canales | 2 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | External: -50°C to +140°C, Internal: -35°C to +55°C |