Descripción
La herramienta Econo CurtainCleaner™ Micronova cuenta con unas pinzas para barras dobles de 30 cm (14 pulg) que sujetan la cortina en la parte superior y se deslizan hacia abajo para aplicar o escurrir el agente de limpieza a ambos lados de la cortina a la vez. Las fundas están disponibles en poliéster liso o texturizado, con una capa de espuma que retiene el desinfectante y facilita el escurrido.
- Herramienta de abrazadera sencilla para limpiar cortinas de tiras de vinilo
- Adaptador de acero inoxidable electropulido con dos abrazaderas de barra de 35 cm (14 pulg)
- Limpia ambos lados de la cortina de tiras al mismo tiempo
- Fundas disponibles en una selección de tejidos para aplicaciones de limpieza especializadas:
- NovaPoly — Poliéster 100 % de punto que proporciona una excelente dispersión desinfectante
- PoliSorb — Poliéster texturizado 100 % para eliminar residuos y dispersar desinfectante
- Diseñada para entornos limpios y controlados
- El adaptador se conecta a los mangos de la serie SSU para ampliar el alcance
- Fundas irradiadas con rayos gamma disponibles para áreas asépticas
- Retiene alcohol y desinfectantes fuertes
- Se pueden lavar para volver a utilizarse
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones | 35,6 x 5,1 cm (14 x 2 in) |
| Tipo de producto | Funda para recambio de mopa plana e irradiada |
| Modelo | ECC6-14IR |
| Color | Blanco |
| Longitud (imperial) | 14 in |
| Esterilidad | Estéril |
| Longitud (métrico) | 35,6 cm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Anchura (métrico) | 5,1 cm |
| Anchura (imperial) | 2 in |
| Mostrar más |