Learn More
Snijders Scientific Cámara Economic Lux
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -5 °C a 50 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Intervalo de temperatura de -5 °C a 50 °C
- Gran capacidad de 432 l comprendida en muy poco espacio: 0,77 m2
- 5 estantes ajustables que ofrecen una superficie de crecimiento mínima de 1,8 m2
- Ciclos diurnos y nocturnos ajustables para la temperatura y la iluminación
- Armario sólido con un revestimiento exterior resistente a los arañazos y con un marco de acero resistente
- Paneles de acero inoxidable con rejillas pintadas de blanco para maximizar la difusión de la luz
- Iluminación vertical montada fuera de la cámara y a dos lados
- Puerto de entrada de cables
- Ruedas de alta resistencia para facilitar la movilidad
- Contacto sin tensión potencial
- Exactitud y resultados reproducibles
Especificaciones
Especificaciones
| N.º de estantes | 5 (estándar) a 20 (máximo) |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -5 °C a 50 °C |
| Rango de humedad | del 80 % al 90 % de humedad relativa |
| Área del estante (métrico) | 0,36 m2 |
| Sensor de temperatura | PT 100 Ω |
| Estabilidad de la temperatura | 0,3 °C |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 600 x 600 x 1200 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 863 x 935 x 1997 mm |