Descripción
- Cada tecla registra hasta 999
- La ventana de total realiza un seguimiento del número total de recorridos realizados en el resto de teclas
- La campana suena cuando el total alcanza las 100 etiquetas de tecla de célula sanguínea
- HS5360A:
- Baso., Eosin., Mono., Linf., Poli. y Total
- Mide 250 x 76 x 56 mm
- HS5360B:
- Baso, Eosin., Mielo., Juven., Stab., Seg., Linf., Mono. y Total
- Mide 320 x 76 x 56 mm
- HS5360A:
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Contador mecánico |
| Tipo de pantalla | Mechanical |
| Descripción | Contador de 9 claves |
| Modelo | HS5360B |
| Cantidad | 1Each |
| Altura (imperial) | 2.2 in. |
| Altura (métrico) | 56mm |
| Longitud (imperial) | 12.6 in. |
| Longitud (métrico) | 320mm |
| Anchura (imperial) | 3 in. |
| Mostrar más |