Learn More
JULABO™ Baño de circulación criocompacto, serie CF
Código de producto. p-8001984
Click to view available options
Modelo:
CF30
CF40
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10081743
Marca: JULABO™ 9400330
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para aplicaciones de temperatura interna y externa. Ofrece baños de circulación compactos de refrigeración/calefacción. Las pequeñas dimensiones generales permiten que las unidades se coloquen en una superficie muy pequeña o dentro de una instalación compleja. Todos los modelos ofrecen una capacidad calorífica de 2 kW y una clasificación 3 según DIN12876-1.
  • Diseño ergonómico y funcionamiento sencillo
  • Pequeñas dimensiones generales para el mínimo espacio requerido
  • Teclado resistente a las salpicaduras
  • Pantalla LED de temperatura grande y brillante
  • Control de temperatura por PID preciso
  • Interfaz RS232 para conexión a PC
  • Valor de corte de alta temperatura ajustable
  • Clasificación 3 según DIN12876-1
  • Conexiones de bomba para aplicaciones de temperatura externa
  • Abertura de baño para controlar la temperatura de pequeños objetos en el baño
  • Drenaje frontal
Especificaciones
Temperatura ambiente De 5 a 40 °C
Capacidad (métrico) 3,5 L
Capacidad de refrigeración 0,32 kW a 20 °C
Intervalo de temperatura De -30 °C a +150 °C
Pantalla LED
Capacidad calorífica 2 kW
Incluye 2 racores cada uno para tubo de 8 y 12 mm de diámetro interior (conexiones de bomba M16x1 hembra)
Modelo CF30
Capacidad de la bomba 15 L/min, 0,35 bar
Resolución de temperatura 0,1 °C
Estabilidad de la temperatura ± 0,03 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 46 × 24 × 40 cm
Dimensiones (L x An x Al) Interior 3 × 16 × 14 cm
Longitud (métrico) 459,74 mm
Longitud (métrico) interior 30,48 mm
Anchura (métrico) 238,76 mm
Anchura (métrico) interior 160,02 mm
Altura (métrico) 398,78 mm
Fondo interior (métrico) 139,7 mm
Peso con embalaje (métrico) 34,926 kg
Peso (métrico) 35 kg
Tensión 230 V
Amperaje 10 A
Frecuencia 50 Hz