Learn More
Justrite™ Centros de acumulación EcoPolyBlend™
Description
Includes
El kit de drenaje Sump-to-Sump incluye un par de pinzas de unión de acero inoxidable, un par de arandelas de caucho y un tubo de transferencia de PTFE.
Los centros modulares ofrecen la capacidad de crear un sistema personalizado.Al unir las pinzas, sujete firmemente las unidades y retírelas para recolocarlas.
Plataformas de contención secundaria duraderas y de perfil bajo
- Casi impermeable a productos químicos, ácidos y corrosivos
- Diseño sin uniones: fugas o vertidos recogidos en el sumidero
- Las rejillas resistentes y de 6,4 cm ofrecen una resistencia superior a las grietas; se autocolocan y son fáciles de quitar para la limpieza
- Plataformas negras fabricadas con un 100 % de contenido reciclado; el color oscuro camufla la suciedad y mantiene los lugares de trabajo limpios
- Plataformas amarillas ideales para alta visibilidad o segregación líquida; sumideros de polietileno virgen con rejillas 100 % recicladas (un total del 45 % de contenido reciclado)
- Rampa amarilla opcional (no reciclada)
El kit de drenaje Sump-to-Sump™ permite que los centros se unan in situ para cumplir plenamente con los códigos EPA y de incendios cuando las capacidades combinadas del sumidero necesitan admitir 250 l.
La rampa facilita el movimiento de los bidones pesados y presenta estrías antideslizantes para la máxima seguridad; puede colocarse en cualquier lugar de los centros de acumulación de dos o más bidones
Respetuoso con el medio ambiente:Contiene atributos o características medioambientales (por ejemplo, conservación de agua, sin plomo, etc.) como se describe en la información del producto.Reciclado:Contiene contenido reciclado como se describe en la información del artículo.
Compliance
6- and 8-drum centers meet or exceed EPA 40 CFR 264.175; NFPA 1 the Uniform Fire Code 60.3.2.10; International Fire Code 2704.2.3; Spill Prevention, Control and Countermeasures (SPCC) Compliant; NFPA 30 9.13.1 and OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii).
Specifications
Specifications
| Color | Negro |
| Capacidad (imperial) | 49 gal |
| Capacidad (métrico) | 185 l |
| Material | Polietileno |
| Tipo | Plataforma de contención |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para operaciones de llenado y dispensación de bidones |
| Para utilizar con (equipo) | 4 bidones |
| Admite | 4 bidones |
| Capacidad portante (imperial) | 5000 lb |
| Capacidad portante (métrico) | 2268 kg |
| Show More |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.