Learn More
Justrite™ Bandeja de vertidos EcoPolyBlend™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12901275
Click to view available options
Capacidad (imperial):
20 gal
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12901275
Marca: Justrite™ 28717
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Aumente la eficiencia y el espacio de los armarios existentes. La bandeja de derrames Justrite™ EcoPolyBlend™ tiene un diseño ligero y de perfil bajo para el control de derrames a pequeña escala.
Fabricadas de polietileno 100 % reciclado, estas bandejas para derrames ecológicas no se oxidarán ni sufrirán corrosión. El reborde inferior elevado aporta rigidez y mantiene el contenido del derrame—en perfecto estado para aplicaciones de vertido y llenado. Certificadas para temperaturas de servicio de entre –34 y +49 °C.
Especificaciones
Color Negro
Capacidad (imperial) 20 gal
Capacidad (métrico) 76 l
Material Polietileno
Para utilizar con (aplicación) Control de derrames a pequeña escala
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 584 x 1207 x 140mm (23 x 47,5 x 5,5 pulg)