Learn More
Thermo Scientific™ EcoRI (10 U/μl)
La enzima de restricción EcoRI reconoce los sitios G^AATTC y corta mejor a 37 °C en su propio tampón exclusivo.
50.75€ - 201.00€
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10819360
Ver documentos
Thermo Scientific™
ER0271
5000 U
50.75€
5000 unidades
10252630
Ver documentos
Thermo Scientific™
ER0272
5 × 5000 U
201.00€
paquete de 5
10680071
Ver documentos
Thermo Scientific™
ER0275
10.000 U
87.75€
10000 unidades
Descripción
Descripción
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
Características destacadas
  • Calidad superior – control de calidad riguroso y proceso de fabricación líder en el sector
  • Cómodo sistema de cinco tampones codificados por colores
  • Incluye tampón Tango universal para digestiones dobles
  • BSA premezclada en tampones de reacción
  • Amplia selección de especificidades de endonucleasas de restricción
Especificaciones
Especificaciones
10 U/μl
Documentos
Product Certifications
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Thermo Scientific™ EcoRI (10 U/μl)