Descripción
- Ideales para la dispensación o recogida de muestras de polvos o sólidos blandos
- Resistente a la formación de fragmentos en nitrógeno líquido y resistente a ácidos diluidos y bases y se puede utilizar con líquidos calientes
- Cumple las normativas de la FDA relativas a contacto alimentario
- Esterilizables en autoclave
- Desechables
Especificaciones
Espátula/Cuchara | |
Esterilizable en autoclave | |
300/paq. | |
140 mm | |
Superficie cuchara: 25 x 14 mm, pala/pico: 30 x 3 mm |
Polipropileno | |
15 y 1,5 ml | |
140 x 7 mm | |
7 mm |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30
Título del producto
LevGo™ Spatulas > Longitud: 140mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido