Learn More
Eutech™ Medidor de pH EcoTestr
Código de producto. p-9582008
Change view
Click to view available options
Calibration Points:
1
3
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Calibration Points unitSize
10462215 1 1 PCS
11599054 3 1 PCS
2 options
Código de producto. 10462215
Marca: Eutech™ 01X460901
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Eutech™ ofrece una amplia gama de medidores y electrodos de pH que obtienen valores de pH en varias aplicaciones educativas, industriales y de laboratorio.
El líder del mercado en medidores presenta EcoTestr pH 1 y pH 2: una nueva gama de medidores de pH rentables y de calidad diseñados para realizar mediciones de pH sin complicaciones. Estos analizadores, exactos y sencillos, son adecuados para comprobar rápidamente el pH en aplicaciones de agricultura hidropónica, acuicultura, agricultura, piscinas, tareas sencillas de laboratorio y otras aplicaciones de aguas/aguas residuales.
Características:
  • De 0 a 14; intervalo de pH completo
  • Calibración automática & reconocimiento automático de buffer
  • Resistente al agua IP67: el dispositivo flota en agua para una recuperación sencilla
  • Sensor de larga duración – sin necesidad de cambiar los sensores
  • Compartimento para batería que encaja con un clic, no requiere herramientas para sustituir la batería
  • La función de retención congela la lectura temporalmente para un registro sencillo
  • Tapa protectora del sensor que se puede utilizar como contenedor para muestras o solución de calibración
Aplicaciones
Acuarios & acuicultura, hidroponía, piscinas, spas & bañeras, formación y trabajo en el laboratorio, tratamiento de aguas residuales, monitorización del medio ambiente
Especificaciones
  • Intervalo de pH: pH de 0,0 a 14,0
  • Resolución: 0,1 pH
  • Exactitud: ± 0,1 pH
  • Puntos de calibración de pH: 1 (automático)
  • Temperatura de funcionamiento: de 0 a 50°C
  • Memoria no volátil: Sí
  • Función de retención: Sí
  • Apagado automático: 8,5 minutos después de pulsar la última tecla
  • Pantalla LCD: 3 ½ dígitos con cuadro indicador
  • Alimentación eléctrica: Cuatro micropilas alcalinas A76 de 1,5 V
  • Clasificación de entrada: Resistente al agua IP67
  • Dimensiones, peso: En caja: 24,5 cm x 13,5 cm x 4,5 cm; 137 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Medidor EcoTestr pH 1 resistente al agua sin ATC, calibración de un punto
Exactitud (pH) ± 0,1
Para utilizar con (aplicación) Para pH 1
Measurement Modes pH
Calibración Automático
Intervalo (pH) De 0 a 14
Resolución (pH) 0.1
Calibration Points 1
Clasificación IP IP67
Batería, tipo Alcalina A76/LR44
Duración de la batería 250 h