Learn More
Ansell Guantes de trabajo industrial con revestimiento de poliuretano EDGE™ 48-126
Código de producto. 16825230 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
16825230 6 12 pares
16835230 7 12 pares
16845230 8 12 pares
16855230 9 12 pares
16865230 10 12 pares
16875230 11 12 pares
6 options
Código de producto. 16825230
Marca: Ansell 48126060
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes para trabajo industrial combinan un revestimiento de tejido sin costuras y una muñeca de tejido elástico con revestimiento de poliuretano para la resistencia a la abrasión.
  • Un guante económico de uso ligero con características de calidad
  • La estructura sin costuras garantiza la comodidad y refuerza la seguridad.
  • El poliéster de calibre 15 ofrece flexibilidad y movilidad.
  • Alta sensibilidad táctil en entornos secos o ligeramente grasos
  • El color oscuro oculta la suciedad para una vida útil prolongada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 4
Estructura Tejido sin costuras
Coating Material Poliuretano
Color Negro
Acabado exterior No Texture
Hand Específico
Material Poliéster
Tipo de producto Guantes de punto sin costuras
Tamaño 6
Para utilizar con (aplicación) Funcionamiento del conjunto de automoción, petróleo/gas y maquinaria/equipo
Estilo de puño de los guantes Tejido
Serie 48-126
Yarn Gauge 15