Learn More
Hanna Instruments™ Medidor de EC multiparamétrico híbrido Edge™
Click to view available options
Tensión:
220 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud (salinidad) | +/-1 % de la lectura |
| Exactitud (TDS) | +/-1 % de la lectura |
| Modos de calibración | TDS, salinidad, EC |
| Intervalo (salinidad) | De 0 a 400 % de NaCl; de 0,01 a 42 PSU; de 0 a 80 g/L |
| Intervalo (TDS) | De 0,00 a 14,99 mg/l (ppm); de 15,0 a 149,9 mg/l (ppm); de 150 a 1499 mg/l (ppm); de 1,50 a 14,99 g/l; 15,0 |
| Compensación de la temperatura | noTC, ATC (– 20 a 120 °C) |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 202 x 140 x 12,7mm |
| Peso (métrico) | 250 g |
| Tensión | 220 V |