Learn More
Epredia™ Hojas de cuchilla para micrótomos desechables Edge-Rite™
Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Perfil:
Alto
Bajo
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Descripción
Disfrute de una calidad coherente entre hojas de cuchilla y entre muestras con las hojas de cuchilla para micrótomos desechables Thermo Scientific™ Edge-Rite™.
- Acero de grado quirúrgico
- Hojas de cuchilla de perfil alto y bajo con revestimiento especial para aumentar la durabilidad y optimizar la calidad de corte.
Hojas de cuchilla de perfil bajo:
- Las hojas de cuchilla son un 20 % más gruesas que las hojas de cuchilla tradicionales para aumentar la estabilidad del borde de la cuchilla, lo que permite un excelente ribeteado y facilita su uso en criostatos.
- Las hojas de cuchilla son un 5 % más largas, lo que permite más secciones por hoja.
- Se ajustan a cualquier portacuchillas de perfil bajo.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Hoja de cuchilla para micrótomo desechable |
| Perfil | Alto |
| Material | Acero de grado quirúrgico |
| Desechables | Sí |