Learn More
Epredia™ Hojas de cuchilla para micrótomos desechables Edge-Rite™
Disfrute de una calidad coherente entre hojas de cuchilla y entre muestras con las hojas de cuchilla para micrótomos desechables Epredia™ Edge-RiteTM.
130.00€ - 138.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Hoja de cuchilla para micrótomo desechable |
---|---|
Material | Acero de grado quirúrgico |
Desechables | Sí |
Código de producto | Marca | Perfil | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Perfil | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12688066
|
Epredia™
4275H |
Alto |
138.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 17-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12729346
|
Epredia™
4280L |
Bajo |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Disfrute de una calidad coherente entre hojas de cuchilla y entre muestras con las hojas de cuchilla para micrótomos desechables Thermo Scientific™ Edge-Rite™.
- Acero quirúrgico
- Hojas de cuchilla de perfil alto y bajo con revestimiento especial para aumentar la durabilidad y optimizar la calidad de corte
Hojas de cuchilla de perfil bajo:
- Un 20 % más gruesas que las hojas de cuchilla tradicionales para aumentar la estabilidad del borde de la cuchilla, lo que permite un excelente ribeteado y facilita su uso en criostatos
- Las hojas de cuchilla son un 5 % más largas, lo que permite más cortes por hoja
- Se ajustan a cualquier portahojas de cuchilla de perfil bajo
Especificaciones
Hoja de cuchilla para micrótomo desechable | |
Acero de grado quirúrgico | |
Sí |