Learn More
Velp Scientifica™ EDTA
EDTA Velp Scientifica™ para su uso con el analizador de nitrógeno Dumas NDA 701 y 702.
Marca:  Velp Scientifica™ A00000149
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Código de producto. 15319574
  • 133.00€ / 100 g
Fecha estimada de envío: 30-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para uso con NDA 701 y 702.
Especificaciones
Especificaciones
EDTA
100 g
Analizador de nitrógeno Dumas
0,1 kg