Learn More
Solución de ácido etildiaminotetraacético (EDTA), 0.01M
Código de producto. 10060562
Click to view available options
Cantidad:
1 l
5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
5 litros
Código de producto. 10060562
Marca: Chem-Lab CL05.0501.1000
Edge
Used in electrophoresis and molecular biology applications. EDTA Disodium Salt Solution, 0.01M, Chem-Lab is a chelator of divalent cations for use in TH titrations. Solution contains 3.723g EDTA diNa · 2H2O per liter of water (0.01 M).
El EDTA sal disódica dihidrato es un quelante de cationes divalentes. Inhibe enzimas como las metaloproteasas, que necesitan cationes divalentes para presentar actividad. También se utiliza en multitud de tampones de enzimas y como desactivador de enzimas en concentraciones altas.
CAS 6381-92-6
Fórmula molecular C10H18N2Na2O10
Peso molecular (g/mol) 372.24
Número MDL MFCD00150037,MFCD00003541
Clave InChI OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
PubChem CID 44120005
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Especificaciones
Punto de fusión 0°C
Color Incolora
Densidad 1 g/cm3
pH 4 to 5
Punto de ebullición 100°C
Olor Inodoro
Cantidad 1 l
Información de solubilidad Soluble
Nombre IUPAC disodio; 2-[2-[bis(carboximetil)amino]etil-(carboxilatometil)amino]acetato; dihidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.24g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.01 mol/l
Forma física Líquido