Learn More
Solución de EDTA de sal de disodio de 0,05 M, Chem-Lab
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Descripción
El EDTA sal disódica dihidrato es un quelante de cationes divalentes. Inhibe enzimas como las metaloproteasas, que necesitan cationes divalentes para presentar actividad. También se utiliza en multitud de tampones de enzimas y como desactivador de enzimas en concentraciones altas.
Especificaciones
Especificaciones
CAS | 6381-92-6 |
Punto de fusión | 0°C |
Color | Incolora |
Densidad | 1.01 g/cm3 |
pH | De 4 a 5 |
Punto de ebullición | 100°C |
Olor | Inodoro |
Fórmula molecular | C10H18N2Na2O10 |
Número MDL | MFCD00150037,MFCD00003541 |
Cantidad | 1 l |
Mostrar más |
Título del producto
Solución de EDTA de sal de disodio de 0,05 M, Chem-Lab >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido